Learn More
Sulfate de cobalt(II) heptahydraté, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10711234
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10026-24-1 | CoH14O11S | 281.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-24-1
Formule moléculaire CoH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 281.09
Numéro MDL MFCD00149658
Clé InChI MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
CID PubChem 61444
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Point de fusion 98.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Rouge à marron
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire CoSO4·7H2O
Merck Index 15,2432
Informations sur la solubilité Solubility in water: 362g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol
Nom IUPAC sulfate de λ²-cobalt(2+) heptahydraté
Poids de la formule 281.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Densité 2.03