Learn More
Oxyde de cobalt(II), 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11478500
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1307-96-6 | CoO | 74.93 g/mol
Cobalt(II) oxide is widely used in the ceramic industry. It is an additive to create blue-colored glazes and enamels. It finds application in the manufacture of magnetic and electronic component materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1307-96-6
Formule moléculaire CoO
Poids moléculaire (g/mol) 74.93
Numéro MDL MFCD00016031
Clé InChI IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13
CID PubChem 14786
Nom IUPAC oxocobalt
SMILES O=[Co]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt (II) oxide
Point de fusion 1935°C
Couleur Marron-vert
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2811
Merck Index 14,2446
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 74.93
Pourcentage de pureté 99.995%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) CoO, may contain up to 10% Co3O4
Sensibilité Air Sensitive
Densité 6.45 g/mL