Learn More
Nitrate de cobalt(II) hexahydraté, 97,7 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341109
250 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291.03 g/mol
Cobalt(II) nitrate hexahydrate is used in the preparation of metallic cobalt and cobalt based dyes and pigments. It is a precursor for the preparation of catalyst for use in certain organic reactions. It finds use in catalysis, vitamin preparations, and porcelain decoration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-22-9
Formule moléculaire CoH12N2O12
Poids moléculaire (g/mol) 291.03
Numéro MDL MFCD00149647
Clé InChI QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
CID PubChem 24821
ChEBI CHEBI:86214
Nom IUPAC Dinitrate de cobalt (2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Point de fusion 55°C to 56°C
Couleur Rouge
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,2444
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,acetone and ammonia.
Poids de la formule 291.04 (182.94 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≤97.7%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.52
Densité 1.87 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Nitrate de cobalt(II) hexahydraté, 97,7 % min, Thermo Scientific Chemicals >