Learn More
Hydroxyde de cobalt(II), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361859
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 21041-93-0 | CoH2O2 | 92.95 g/mol
Cobalt(II) hydroxide is used as a drying agent for paints and varnishes. It acts as an aid to dry the lithographic inks and catalyst in the preparation of battery electrode impregnating solutions. It is also involved in the synthesis of other cobalt compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21041-93-0
Formule moléculaire CoH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 92.95
Numéro MDL MFCD00016015
Clé InChI ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis
CID PubChem 10129900
Nom IUPAC cobalt(2+) ; dihydroxyde
SMILES [OH-].[OH-].[Co++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) hydroxide
Point de fusion 250°C (decomposition)
Couleur Rose à violet
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Co(OH)2
Merck Index 14,2442
Informations sur la solubilité Soluble in acids and ammonia; Very slightly soluble in water; Insoluble in dilute alkalis.
Poids de la formule 92.95
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Air Sensitive