Learn More
Fluorure de cobalt(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-222883 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10026-17-2 | CoF2 | 96.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-17-2
Formule moléculaire CoF2
Poids moléculaire (g/mol) 96.96
Numéro MDL MFCD00010941
Clé InChI YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry
CID PubChem 24820
Nom IUPAC Difluorure de cobalt
SMILES F[Co]F
Spécification
Point d’ébullition 1400°C
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) fluoride
Point de fusion 1200°C
Note relative au nom 99%
Couleur Rose
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ex F)
Formule linéaire CoF2
Merck Index 15, 2424
Poids de la formule 96.96
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en plastique