Learn More
Chlorure de cobalt(II), poudre bleu pâle, 99,7 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4781863
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sensibilité : Hygroscopique ; 3,367. Se décompose à 400°C en chauffant longtemps dans l’air
Cobalt(II) chloride is used in humidity indicator in weather instruments. In the anhydrous form, it finds use in electroplating of cobalt, in organic chemistry and is a precursor to cobaltocene, (bis(cyclopentadienyl)cobalt(II), which is a good reducing agent. It also serves as a Lewis acid. Cobalt chloride is an indicator for water in desiccants, owing to the reversible hydration/dehydration coupled with distinct color change. Cobalt chloride is useful for producing invisible ink as it turns blue when heated and becomes invisible once it gets cooled. Cobalt(II) chloride catalyzes cross coupling of aryl halides or vinyl halides with aryl grignard reagents in excellent yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-79-9
Formule moléculaire Cl2Co
Poids moléculaire (g/mol) 129.83
Numéro MDL MFCD00010938
Clé InChI GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
Nom IUPAC Dichlorure de λ²-cobalt(2+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Spécification
Point d’ébullition 1049°C
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) chloride
Point de fusion 735°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Bleu
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Freely soluble in water and methanol. Soluble in alcohol,acetone,ether,glycerol,and pyridine.
Poids de la formule 129.84
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.367