Learn More
Carbonate de cobalt(II), 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4407398
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 513-79-1 | CCoO3 | 118.94 g/mol
Cobalt(II) carbonate is a precursor to cobalt carbonyl, cobalt salts and blue pottery glazes such as delftware. It is used as an essential element in dietary supplements and is also used in the manufacture of paints and pigments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-79-1
Formule moléculaire CCoO3
Poids moléculaire (g/mol) 118.94
Numéro MDL MFCD00010940
Clé InChI ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt carbonate, cobalt ii carbonate, cobaltous carbonate, sphaerocobaltite, cobalt spar, cobalt 2+ carbonate, cobalt monocarbonate, cobalt carbonate 1:1, cobalt carbonate coco3, unii-7h73a68fuv
CID PubChem 10565
Nom IUPAC cobalt(2+) ; carbonate
SMILES [Co++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) carbonate
Point de fusion (decomposition)
Forme physique Poudre maillée de -325
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water,alcohol and methyl acetate.
Poids de la formule 118.94
Densité 4.13 g/mL