Learn More
Acétate de cobalt(II) tétrahydraté, cristaux rouges, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336648
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6147-53-1 | C4H14CoO8 | 249.081 g/mol
It is used as an industrial catalyst that allow paints and varnishes to harden. Also as a precursor to various oil drying agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6147-53-1
Formule moléculaire C4H14CoO8
Poids moléculaire (g/mol) 249.081
Numéro MDL MFCD00149569
Clé InChI ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
CID PubChem 61372
Nom IUPAC cobalt(2+) ; diacétate ; tétrahydraté
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Point de fusion ∽140°C-4H2O
Note relative au nom Co 24%
Couleur Rouge
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 24%
Beilstein 3731397
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,dilute acids
Poids de la formule 249.08 (177.02 Anhydrous)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.542
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.71