Learn More
Acétate de cobalt(II), poudre rose pâle à violet, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4781862
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 71-48-7 | C4H6CoO4 | 177.02 g/mol
Cobalt(II) acetate is used as an industrial catalyst. It is used as a precursor to various oil drying agents. It finds application in ion exchange agents, lubricants, plating agents and surface treating agents, greases, ink, toner, and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-48-7
Formule moléculaire C4H6CoO4
Poids moléculaire (g/mol) 177.02
Numéro MDL MFCD00008689
Clé InChI QAHREYKOYSIQPH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii acetate, cobalt diacetate, cobalt acetate, cobaltous diacetate, bis acetato cobalt, cobalt 2+ acetate, cobaltous acetate, acetic acid, cobalt 2+ salt, cobalt di acetate, cobalt 2+ diacetate
CID PubChem 6277
ChEBI CHEBI:85138
Nom IUPAC cobalt(2+);diacétate
SMILES [Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) acetate
Point de fusion 298°C (decomposition)
Note relative au nom Anhydrous, Co 32% min.
Couleur Rose à violet
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 32% min. as Co
Informations sur la solubilité Soluble in waterSoluble in water,alcohol,dilute acids and pentyl acetate(tetrahydrate).
Poids de la formule 177.02
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic