Learn More
Feuille de métal en cobalt, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, 50x50 mm, (2x2 po), 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15406315
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-48-4
Formule moléculaire Co
Poids moléculaire (g/mol) 58.93
Numéro MDL MFCD00010935
Clé InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CID PubChem 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nom IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt foil
Note relative au nom 0.127mm (0.005 in.) thick, 50x50mm (2x2 in.)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 5 Pc.
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Poids ≈2.83g/50x50mm
Forme Feuille