Learn More
Greiner Bio-One Tubes de coagulation avec solution de citrate de sodium
Pour les tests d’hémostase courants
Marque: Greiner Bio-One 454332
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 13 × Tubes de 75 mm remplis de solution de citrate trisodique tamponnée
- Concentration de 3,2 % (0,109 mol/l)
- Le rapport de mélange est d’une part de citrate pour neuf parts de sang lorsque le tube est rempli de manière appropriée comme indiqué par le repère de remplissage sur l’étiquette
- Transparents comme le verre, avec des performances identiques ou supérieures
- Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
- Durée de conservation de 18 mois à compter de la date de fabrication
- Le bouchon bleu à tirer de sécurité sans vis peut être retiré avec d’une légère traction
Spécification
Tube de prélèvement sanguin avec citrate de sodium | |
PET | |
Bleu avec anneau noir |
Solution de citrate à 3,2 % | |
3,5 mL | |
13 x 75 mm |