Learn More
CNDP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène CNDP1
Concentration 0.3 mg/mL
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16837724
Afficher les documents
Proteintech
17759-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16827724
Afficher les documents
Proteintech
17759-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This gene encodes a member of the M20 metalloprotease family. The encoded protein is specifically expressed in the brain, is a homodimeric dipeptidase which was identified as human carnosinase. This gene contains trinucleotide (CTG) repeat length polymorphism in the coding region.
Spécification
Spécification
CNDP1
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q66HG3, Q8BUG2, Q96KN2
307212, 338403, 84735
CNDP1 Fusion Protein Ag12127
Primary
-20°C
CNDP1
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Beta Ala His dipeptidase, Carnosine dipeptidase 1, CN1, CNDP dipeptidase 1, CNDP1, CPGL2, HsT2308, Serum carnosinase
Cndp1
IgG
Antigen Affinity Chromatography