Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloxacilline, sel sodique monohydraté
Code produit. 15565136
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Une licence est requise pour acheter ce produit; ARRETE ROYAL DU 12 AVRIL 1974.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Une licence est requise pour acheter ce produit; ARRETE ROYAL DU 12 AVRIL 1974.
Le sel de sodium de cloxacilline monohydraté, numéro CAS 7081-44-9, est un composé qui cible les bactéries à Gram-positif et présente une activité antibactérienne.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le sel de sodium de cloxacilline monohydraté est un dérivé chloré de l’oxacilline qui présente une activité antibiotique résistante à la β-lactamase
  • Ce composé inhibe la dernière étape de la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne en se liant aux protéines de liaison à la pénicilline (PBP), ce qui entraîne la lyse cellulaire, qui est médiée par les enzymes autolytiques de la paroi cellulaire bactérienne
Applications
  • Le sel de sodium de cloxacilline monohydraté cible les bactéries à Gram positif et est efficace contre les staphylocoques qui produisent de la β-lactamase
  • Il agit in vitro contre les staphylocoques à Gram-résistant et Gram-sensible à la pénicilline, certains streptocoques et pneumocoques
  • Ce composé est couramment utilisé dans des études in vivo et in vitro comme inhibiteur de β-lactamase AmpC en association avec des β-lactamines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7081-44-9
Formule moléculaire C19H19ClN3NaO6S
Poids moléculaire (g/mol) 475.876
Clé InChI KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
CID PubChem 23675743
ChEBI CHEBI:34978
Nom IUPAC sodium ;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophényl)-5-méthyle-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate ; hydrate
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)[O-].O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cloxacillin sodium salt monohydrate
Type Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate
Spectre IR Authentic
Eau 3.0 to 5.0%
Quantité 5 g
Poids de la formule 475.88
Pourcentage de pureté ≥94% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cloxacillin sodium salt monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.