Learn More
CLEC4G Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 18173-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16818234
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This gene encodes a glycan-binding receptor and member of the C-type lectin family which plays a role in the T-cell immune response. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spécification
Spécification
CLEC4G
Polyclonal
Unconjugated
CLEC4G
CLEC4G, LP2698, LSECtin, UNQ431
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
339390
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6UXB4
CLEC4G
CLEC4G Fusion Protein Ag12837