Learn More
Univet Optical Technologies™ Lunettes à verres transparents Thermographic™
Click to view available options
:
Revêtement des verres : Anti-rayures ; couleur : Transparent/orange
Description
- Branches colorées en caoutchouc anallergique
- Parfaitement personnalisable
- Pont de nez en caoutchouc antiglisse
- Protection des sourcils
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166, EN 167, EN 168, EN 170 |
Revêtement de la lentille | Antirayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes |
À utiliser avec (application) | Usage général et protection mécanique |
Couleur de la monture | Transparent/orange |
Nb par paquet | Boîte de 10 |
Lens Material | Polycarbonate |