Learn More
Berlin Packaging™ Pot pour verrerie de laboratoire transparent
Utilisez le pot pour verrerie de laboratoire transparent Alpha Packaging™ comme élément fondamentale de la verrerie de laboratoire. Le verre transparent autoclavable est incassable et résistant aux chocs chimiques et thermiques.
Marque:  Berlin Packaging™ 1000721
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30408783
  • 4248.66€ / 2688 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Verre borosilicaté transparent
  • Incassables.
  • Résistant aux chocs chimiques et thermiques ;
  • Conforme aux directives EP, USP et JP
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
DIN 55
250 ml
Flacon
48 ensemble
Verre