Learn More
Labconco™ Chambres de séchage transparentes pour lyophilisateurs FreeZone™
Une chambre claire donne une bonne visibilité pour la lyophilisation en vrac.
Marque:  Labconco™ 7318700
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15787807
  • 3305.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 19-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Une chambre claire donne une bonne visibilité pour la lyophilisation en vrac.
  • Chambre en acrylique de 12,0 po de diamètre compatible avec tous les lyophilisateurs FreeZone™
  • Bonne visibilité assurée pour la lyophilisation en vrac
  • Convient aux étagères de produits (cinq étagères) 7317200
  • Comprend un couvercle en acrylique transparent avec un joint, une soupape d’évacuation sous vide et un passage pour cordons électriques
  • Compatible avec les condenseurs de 10,12 po ou 14,0 po de diamètre
  • Ouverture de 8 po de diamètre pour le collecteur, au niveau de la partie inférieure de la chambre
Spécification
Spécification
Chambre de séchage
Clear
Tall
13.6 in
20 lb
5
Acrylique
Lyophilisateurs FreeZone™
24,6 in
17 lb