Learn More
Fisherbrand™ Ruban pour salles blanches en polyéthylène de qualité industrielle EGP™
Conçu pour une utilisation dans les zones de préparation des salles blanches, les projets de maintenance et de construction propre
Marque:  Fisherbrand™ EGPFP-34YE
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13138585
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Pour une utilisation là où un rouleau ultra-propre n’est pas requis
  • Support en polyéthylène avec adhésif acrylique à faible émission de gaz et bonnes capacités à décoller proprement les résidus
  • Traité dans un environnement contrôlé, enroulé sur un mandrin en plastique et présenté dans une pochette
  • Longueur du rouleau : 33 m (36 yd)
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Jaune
Ruban pour salles blanches de qualité industrielle
Marquage des allées, création de lots, codage couleur, projets de construction propre, zones d’assistance pour salles blanches et applications de transformation des aliments
16°C à 27°C
36 yd
0,75 in
Acrylic
Polyéthylène
Non stérile
60°F à 80°F
33 m x 19,05 mm (36 yd x 0,75 po)
33 m
19.05 mm