Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multisoft™ Cleaning Cloths
Sensitive surfaces must be treated softly with ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multisoft™ Cleaning Cloths. The extra-soft, lint-free special towels are the first choice when it comes to care and polishing. They absorb liquids such as polishing wax and release it evenly without losing their strength.
Marque: ZVG Zellstoff Vertrieb™ 11425-00
75.95 EUR valable jusqu'au 2025-08-24
Utilisez le code promo "24132" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Very soft
- White
- 2-ply
Spécification
Chiffon de nettoyage | |
38 x 22 cm | |
30 Rolls |
Blanc | |
Roll | |
2-ply |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.