Learn More
Claudin 23 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 25296-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16803885
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
CLDN23 is a four-transmembrane protein with WWCC motif, defined by W-X(17-22)-W-X(2)-C-X(8-10)-C. It is a candidate tumor suppressor gene implicated in intestinal-type gastric cancer.
Spécification
Spécification
Claudin 23
Polyclonal
Unconjugated
CLDN23
claudin 23, CLDN23, CLDNL, hCG1646163
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
137075
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.37 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96B33
CLDN23
Claudin 23 Fusion Protein Ag18189