Learn More
Zwiebel™ Kit de poids de classe M2
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids Zwiebel™ de Classe M2 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M3.
Marque:  Zwiebel™ PBI56833
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11840932
  • 198.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 18-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe M2
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Spécification
1 à 50 g
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision