Learn More
Zwiebel™ Kit de poids de classe M2
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids Zwiebel™ de Classe M2 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M3.
Marque: Zwiebel™ PBI56842
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Poids d’étalonnage en acier inox de classe M2
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
1 à 500 g | |
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision |