Learn More
Zwiebel™ Kit de poids de classe F1 de 1 à 500 mg
Le kit de poids Zwiebel™ est destiné à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2.
Marque:  Zwiebel™ PBI56830
Code produit. 11810932
  • 897.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 04-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Comprend les poids suivants : 1 x 1 mg, 2 x 2 mg, 1 x 5 mg, 1 x 10 mg, 2 x 20 mg, 1 x 50 mg, 1 x 100 mg, 2 x 200 mg, 1 x 500 mg
  • Les poids en fils triangulaires sont de 1, 10 et 100 mg
  • Les poids en fils carrés et doubles carrés sont de 2, 20 et 200 mg
  • Les poids en fils pentagonaux sont de 5, 50 et 500 mg
  • Poids destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I et de haute précision de classe II
Spécification
Spécification
Kit de poids
1 à 500 mg
12 poids
Recommandation OIML R111
8 500 ±100 kg/m3