Learn More
Zwiebel™ Poids de classe F1 avec certificat
Le poids Zwiebel™ de classe F1 avec certificat est destiné à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2.
Marque:  Zwiebel™ PBI2301L
Code produit. 11750613
  • 137.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Magnétisation permanente : < 25 μT
  • Poids destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I et de haute précision de classe II
  • Matériau monobloc
Spécification
Spécification
Poids en fils
8 500 ±100 kg/m3
Fil de 0,1 mm
Certificat
1 mg
Triangle
Extrémités courtes de 4,5 mm, extrémité longue de 6,5 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Zwiebel™ Poids de classe F1 avec certificat > Poids : 1 mg