Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en PMP de classe B
L’autoclavage à une température maximale de 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
Marque:  BRAND™ 36138
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10319570
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Construction en polyméthylpentène (PMP) transparent
  • Comprend un bouchon en PP
  • Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 1042
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • L’exposition à une température maximale de 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
  • Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions
  • Hauteur = Hauteur sans bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
DIN EN ISO 1042
100 ml
173 mm
1
± 0,20 ml
B
Polypropylène
PMP
± 0,20 ml
121deg;C