Learn More
VITLAB™ Fioles jaugées en polypropylène de classe B avec bouchons à vis
Une excellente alternative aux flacons en verre, ces fioles jaugées en polypropylène de classe B avec bouchons à vis sont conçues pour des tolérances serrées en laboratoire.
Marque:  VITLAB™ 673891
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10392552
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Construction en PP très transparente
  • Disponibles en plusieurs capacités et tailles de bouchons
  • Conformes aux tolérances de classe B selon DIN EN ISO 1042
  • Étalonnées gravimétriquement "pour leur volume contenu" à 121 degrés C
  • Les flacons peuvent tolérer une contrainte thermique jusqu’à 60 degrés C sans dépasser les limites
  • Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à plus de 60 degrés C.
  • Offre une excellente résistance aux produits chimiques, aldéhydes, alcalis et acides
Spécification
Spécification
Étalonnées “pour contenir” à 20°C
Translucide
100 ml
180 mm
60°C max.
Non autoclavable
Non
Non stérile
unie
Non traitée
GL 18
Polypropylène
Marquage à anneau étalonné individuellement
PP
6
0,2 ml
Non
Étroit
B
À vis
100 mL