Learn More
OHAUS™ Connecteur de pince
Le connecteur de pince OHAUS™ fournit un support sûr pour maintenir la verrerie à des positions élevées.
Marque: OHAUS™ 30392257
23.31 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Maintenez la verrerie en toute sécurité
- Résistants à la corrosion
- Offrant une stabilité et une durabilité exceptionnelles
Spécification
(S | |
Nickelé | |
Pince, connecteur, S, CTC-SCONNZ |
Connecteur | |
Angle de connexion fixe de 90° | |
de 0 à 13 mm |