Learn More
Acide citrique monohydraté, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. p-7071954 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1kg
25kg
Conditionnement:
1kg
25kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Testé selon la pharmacopée européenne
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5949-29-1
Formule moléculaire C6H10O8
Poids moléculaire (g/mol) 210.138
Numéro MDL MFCD00149972
Clé InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
CID PubChem 22230
ChEBI CHEBI:31404
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydrate
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric Acid Monohydrate
Note relative au nom Tested according to Ph.Eur.
Formule linéaire HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4018641
Informations sur la solubilité Soluble dans l’acétate d’éthyle (5,28 g/100 g), l’acétate d’amyle (5,98 g/100 g), l’éther diéthylique (2,17 g/100 g), le méthanol (197 g/100 g), le chloroforme (0,007 g/100 g)
Poids de la formule 210.14g/mol
Quantité 1kg
Point d’éclair 173°C (343,4°F)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Citric acid monohydrate 5