Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide anicosapentaénoïque de cis-5,8,11,14,17
Code produit. 15407279
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10417-94-4 | C20H30O2, C20H30O2 | 302.46 g/mol
Important polyunsaturated fatty acid of the marine food chain that serves as a precursor for the prostaglandin-3 and thromboxane-3 families. It differs from arachidonic acid (the eicosatetraenoic acid that is a precursor for the prostaglandin and thromboxane-2 families) by the extra double bond between the third and fourth carbons from the methyl end of the molecule. Antilipemic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10417-94-4
Formule moléculaire C20H30O2
Synonyme EPA ; Acide timnodonique
Spécification
Quantité 500 mg
Description Incolore
Contenu et stockage -30°C à -10°C
Poids de la formule 302,45
Point d’éclair 93°C (199°F)
Densité 0,943
Sensibilité Sensible à l’air et à la lumière
Point de fusion -54°
Solubilité Soluble dans le méthanol
Type de produit Acide anicosapentaénoïque de cis-5,8,11,14,17
Forme Huile
Beilstein 1714433
Clé InChI JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
Nom IUPAC (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 302.46