Learn More
Ciprofloxacine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Agent anti-bactérien efficace contre les bactéries anaérobies
153.00€
Identifiants chimiques
CAS 85721-33-1
Formule moléculaire C17H18FN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 331.347
Numéro MDL MFCD00185755
Clé InChI MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2764
ChEBI CHEBI:100241
Nom IUPAC 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-pipérazine-1-ylquinoline-3-acide carboxylique
SMILES C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(C=C32)N4CCNCC4)F)C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15433929
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61317.14
25 g
153.00€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Ciprofloxacin, inhibits bacterial DNA gyrase (topoisomerase). Inhibits cell division and causes double-strand breaks in the bacterial chromosome.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La ciprofloxacine inhibe l’ADN gyrase bactérien (topoisomérase). Inhibe la division cellulaire et provoque des ruptures à double brin dans le chromosome bactérien.
Solubilité
Soluble dans 0,1 N NaOH à 25 mg/ml. Peu soluble dans le DMSO
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Spécification
Identifiants chimiques
85721-33-1
331.347
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:100241
C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(C=C32)N4CCNCC4)F)C(=O)O
C17H18FN3O3
MFCD00185755
2764
1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-pipérazine-1-ylquinoline-3-acide carboxylique
Spécification
Ciprofloxacin
Poudre
253°C to 257°C
C17H18FN3O3
3568352
Soluble in 0;1N HCl at 25mg/ml; Poorly soluble in DMSO
C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(C=C32)N4CCNCC4)F)C(=O)O
331.347
CHEBI:100241
98%
Ciprofloxacin
85721-33-1
Blanc
MFCD00185755
14,2314
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-pipérazine-1-ylquinoline-3-acide carboxylique
2764
331.3
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
P260-P271-P304+P340-P312-P314-P501c
missing translation for 'rtecsNumber' : VB1993800
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Stockage à -20°C