Learn More
CIB4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 18840-1-AP-150UL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16848694
  • 385.92CHF / 150µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CIB4 (calciumand integrin-binding familymember 4) is a 185 amino acid protein thatcontainsthree EF-hand domains. CIB4 is closelyrelated to CIB (CIB has one less EF-hand domain),which is known to bind to Integrin alpha II beta in platelets and isinvolved in signal transduction. The gene encoding CIB4 maps to human chromosome 2,which houses over 1,400 genes and comprises nearly 8% of the human genome. Harlequin icthyosis, a rare andmorbid skin deformity, is associated with mutations in the ABCA12 gene,while the lipid metabolic disorders itosterolemia is associated with defectsin the ABCG5 and ABCG8 genes. Additionally, an extremely rare recessive genetic disorder, Alstrom syndrome, is caused by mutationsin the ALMS1 gene,which maps to chromosome 2.
Specifica
Specifica
CIB4
Polyclonal
Unconjugated
CIB4
CIB4, KIP4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
130106, 73259
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
A0PJX0, Q9D9N5
Cib4
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato