Learn More
CHTF18 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 13030-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16811044
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
CHTF18, CHTF8.
Spécification
Spécification
CHTF18
Polyclonal
Unconjugated
CHTF18
C16orf41, C321D2.2, C321D2.3, C321D2.4, CHL12, CHTF18, Ctf18, hCTF18, RUVBL
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
214901, 287146, 63922
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BIW9, Q8WVB6
Chtf18
CHTF18 Fusion Protein Ag3672
150 μL