Learn More
CHST14 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène CHST14
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16877704
Afficher les documents
Proteintech
17749-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16867704
Afficher les documents
Proteintech
17749-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Catalyzes the transfer of sulfate to position 4 of the N-acetylgalactosamine (GalNAc) residue of dermatan sulfate. Plays a pivotal role in the formation of 4-0-sulfated IdoA blocks in dermatan sulfate. Transfers sulfate to the C-4 hydroxyl of beta1,4-linked GalNAc that is substituted with an alpha-linked iduronic acid (IdoUA) at the C-3 hydroxyl. Transfers sulfate more efficiently to GalNAc residues in -IdoUA-GalNAc-IdoUA- than in -GlcUA-GalNAc-GlcUA-sequences. Has preference for partially desulfated dermatan sulfate. Addition of sulfate to GalNAc may occur immediately after epimerization of GlcUA to IdoUA. GlcUA to IdoUA. Appears to have an important role in the formation of the cerbellar neural network during postnatal brain development.
Spécification
Spécification
CHST14
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q80V53, Q8NCH0
113189, 691394, 72136
CHST14 Fusion Protein Ag12014
Primary
-20°C
CHST14
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CHST14, D4ST 1, D4ST1, Dermatan 4 sulfotransferase 1, HD4ST, hD4ST1, HNK1ST
Chst14
IgG
Antigen Affinity Chromatography