Learn More
Chromomycine A3, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15415229
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La chromomycine A3, est utilisée comme ligand d’ADN spécifique G-C qui inhibe la transcription et agit comme colorant de liaison à l’ADN. La chromomycine A3 antagonise la liaison accrue à l’ADN des facteurs de transcription Sp1 et Sp3 à leur ″G-C&Pr cognate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromomycin A3
Type Chromomycin A3
Forme physique Poudre
CAS 7059-24-7
Point de fusion 185°C (decomposition)
Couleur Jaune
Quantité 10 mg
Formule moléculaire C57H82O26
Numéro MDL MFCD00043151
Numéro UN UN3462
Merck Index 14,2238
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,DMSO,and ethyl acetate (10mg/ml).
Clé InChI ZYVSOIYQKUDENJ-YVQLHGKOSA-N
SMILES CC1C(C(CC(O1)OC2C(CC3=C(C2=O)C(=C4C(=C3)C=C(C(=C4O)C)OC5CC(C(C(O5)C)OC(=O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC)O)O)C(C(=O)C(C(C)O)O)OC)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC8CC(C(C(O8)C)OC(=O)C)(C)O)O
Nom IUPAC [(2R,3R,4R,6S)-6-[[(6S,7S)-6-[(2S,4R,5R,6R)-4-[(4R,5S,6R)-4-[(2S,4S,5R,6R)-5-acétyloxy-4-hydroxy-4,6-diméthyloxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-7-[(1S,3S,4R)-3,4-dihydroxy-1-méthoxy-2-oxopentyl]-4,10-dihydroxy-3-
Poids moléculaire (g/mol) 1183.257
CID PubChem 23928042
Poids de la formule 1183.3
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche