Learn More
Nitrure de chrome, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11396518
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12053-27-9 | CrN | 66.00 g/mol
Chromium nitride is used for stainless steel, corrosion resistance steel, alloy steel and such special steel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12053-27-9
Formule moléculaire CrN
Poids moléculaire (g/mol) 66.00
Numéro MDL MFCD00016048
Clé InChI YTZQKGWLQOLFNF-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium nitride
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Odeur Odorless