Learn More
Tellure de chrome(III), 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309357
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12053-39-3 | Cr2Te3 | 486.79 g/mol
Chromium telluride is used in a number of industrial applications including infrared detection and imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12053-39-3
Formule moléculaire Cr2Te3
Poids moléculaire (g/mol) 486.79
Numéro MDL MFCD00016040
Clé InChI PDJHBRMODJKXLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tellanylidene tellanylidenechromio tellanyl chromium, chromium iii telluride, chromium telluride, chromium iii telluride,-325 mesh
CID PubChem 6381587
Nom IUPAC tellanylidénechrome ; tellure
SMILES [Te].[Cr]=[Te].[Cr]=[Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(III) telluride
Point de fusion ∼1300°C
Couleur Gris à noir
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 486.79
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
Densité 7.0 g/mL