Learn More
Oxyde de chrome(III), 99 %, poudre amorphe, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 4000°C |
Nom chimique ou matériau | Chromium(III) oxide |
Point de fusion | 2435°C |
Couleur | Vert |
pH | 5 to 7 |
Forme physique | Poudre amorphe |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min |
Formule linéaire | Cr2O3 |
Fieser | 03,38; 13,338 |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Chromium(III) oxide