Learn More
Nitrate de chrome(III) nonahydraté, 99,99 % min (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314878
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Chromium nitrate is used in the manufacture of alkali metal-free catalysts and in preservation. It is used in the preparation of chrome catalysts, in textile printing operations, and as a corrosion inhibitor. Chromium(III) nitrate as a source of chromium is added to food supplements for nutritional purposes .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-02-8
Formule moléculaire CrN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 238.01
Numéro MDL MFCD00149659
Clé InChI PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
CID PubChem 9887206
Nom IUPAC trinitrate de chrome (3+) nonahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium (III) nitrate nonahydrate
Point de fusion 60°C
Couleur Violet
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2720
Merck Index 14,2226
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 400.14 (238.01 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Odeur Odorless