Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanedionate de chrome(III), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chromium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate |
Point de fusion | 83°C to 88°C |
Couleur | Vert |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water |
Poids de la formule | 673.14 |
Odeur | Odorless |