Learn More
Cubes de chrome 12,5 mm (0,492 po) carrés, 99,97 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11331208
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
5 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-47-3
Formule moléculaire Cr
Poids moléculaire (g/mol) 52.00
Numéro MDL MFCD00010944
Clé InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
CID PubChem 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nom IUPAC chrome
SMILES [Cr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium cubes
Note relative au nom 12.5mm (0.492 in.) square, Hot Isostatically Pressed
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 5 Ea.
Pourcentage de pureté 99.97%
Odeur Odorless
Poids ≈14.7g/pc