Learn More
Carbure de chrome, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11334368
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12105-81-6 | Cr23C6
Chromium carbide is useful in the surface treatment of metal components. Chromium carbide is used to coat the surface of another metal in a technique known as thermal spraying. Chromium carbide is used as an additive in cutting tools made out of cemented carbides, in order to improve toughness by preventing the growth of large grains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12105-81-6
Formule moléculaire Cr23C6
Numéro MDL MFCD00678358
Synonyme bis methane trichromium
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium carbide
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 1267.97
Odeur Odorless
Aspect Gray powder