Learn More
Carbure de chrome, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307257
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12012-35-0 | C2Cr3 | 180.01 g/mol
Chromium carbide is useful in the surface treatment of metal components. It is used to coat the surface of another metal in a technique known as thermal spraying. It is also used as an additive in cutting tools made out of cemented carbides, in order to improve toughness by preventing the growth of large grains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12012-35-0
Formule moléculaire C2Cr3
Poids moléculaire (g/mol) 180.01
Numéro MDL MFCD00016041
Clé InChI UFGZSIPAQKLCGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromium carbide, chromic carbide, chromium carbide,-325 mesh, amperit? 580.002, chromium 2+ ;methanidylidynechromium
CID PubChem 3650773
Nom IUPAC chrome(2+);méthanidyllidynechrome
SMILES [Cr]#C[Cr]C#[Cr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium carbide
Point de fusion 1890°C
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3178
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 180.02
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless