Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XCW Polypropylene SPE Column
79.05 - 264.00
Specificatie
Basismateriaal Spherical PS/DVB Copolymer
Kolomtype SPE
Partikelgrootte 85 μm
Sorbent Chromabond HR-XCW
Type Solid Phase Extraction Column
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Productcode Merk Kolomcapaciteit (metrisch) Poriegrootte Beschrijving Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Kolomcapaciteit (metrisch) Poriegrootte Beschrijving Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12777720
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
730733
1 mL 50 to 60 μm Adsorbent Weight: 100mg
104.00
30 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12767720
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
730731
1 mL 50 to 60 μm Adsorbent Weight: 30mg
79.05
30 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12708212
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
730739
3 mL 50 to 60 μm Adsorbent Weight: 200mg
128.00
30 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12728212
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
730741
3 mL 50 to 60 μm Adsorbent Weight: 500mg
186.00
30 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12787720
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
730735
3 mL 55 to 60 Å Adsorbent Weight: 60mg
114.00
30 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12798202
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
730737
6 mL 55 to 60 Å Adsorbent Weight: 150mg
233.00
30 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12738212
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
730743
6 mL 50 to 60 μm Adsorbent Weight: 500mg
264.00
30 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Spherical PS/DVB Copolymer
85 μm
Solid Phase Extraction Column
SPE
Chromabond HR-XCW
850 m2/g