Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ CN/SiOH
Marque: Macherey-Nagel™ 730135
277.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
6 ml | |
500mg/1g | |
Chromabond CN/SiOH | |
Interaction p-p |
SPE | |
Analyse de l’extraction en phase solide des HAP | |
Colonne d’extraction en phase solide |