Learn More
Iodure de choline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11334334
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 17773-10-3 | C5H14INO | 231.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17773-10-3
Formule moléculaire C5H14INO
Poids moléculaire (g/mol) 231.08
Numéro MDL MFCD00011900
Clé InChI FNPBHXSBDADRBT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme choline iodide, jodoetano, dilatol zambon, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, 2-hydroxyethyl trimethylammonium iodide, cholineiodide, acmc-209ed9, d0q2de, 2-hydroxyethyl trimethyl azanium iodide
CID PubChem 87300
Nom IUPAC iodure de 2-hydroxyéthyl(triméthyl)azanium
SMILES [I-].C[N+](C)(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Choline iodide
Point de fusion ∼270°C
Quantité 250 g
Beilstein 3912691
Poids de la formule 231.08
Pourcentage de pureté 98%