Learn More
Cholestérol ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Code produit. p-4404332 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 57-88-5
Formule moléculaire C27H46O
Poids moléculaire (g/mol) 386.664
Numéro MDL MFCD00003646
Clé InChI HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Synonyme cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
CID PubChem 5997
ChEBI CHEBI:16113
Nom IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-diméthyl-17-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cholesterol
Couleur Blanc
Densité 1.067g/mL
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Quantité 5 g
Poids de la formule 386.64
Forme physique Poudre