Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholestérol, 95 %
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- Le cholestérol (cholestérine, alcool cholestéryle) est un stérol lipidique présent dans les membranes cellulaires de vertébrés
- Le cholestérol est un cholestanol, une classe de molécules qui contient le motif C-27 du cholestane
- Précurseur de nombreux stéroïdes et hormones sexuelles chez les animaux, notamment le cortisol, l’aldostérone, la testostérone, la progestérone et l’œstrogène
- Il joue un rôle dans la neurotransmission et est crucial pour les systèmes organiques, tels que les systèmes immunitaire, reproductif et endocrinien
Applications
- Convient aux applications in vitro et in vivo
- Stabilisés sous forme de poudre pour une utilisation en laboratoire uniquement
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cholesterol |
Note relative au nom | Stabilized |
Densité | 1.06g/mL |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Quantité | 2.5 kg |
Fieser | 01,141 |
Merck Index | 15, 2208 |
Conditions de rotation spécifiques | − 36.00 (20.00°C c=2,dioxane) |
SMILES | CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C |
Afficher plus |