missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Cholestérol, 95 %

Code produit. 10645142
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Une préparation purifiée en laboratoire du stérol animal, cholestérol, nº CAS 57-88-5, est disponible sous forme de poudre pour une utilisation expérimentale.

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Description générale

  • Le cholestérol (cholestérine, alcool cholestéryle) est un stérol lipidique présent dans les membranes cellulaires de vertébrés
  • Le cholestérol est un cholestanol, une classe de molécules qui contient le motif C-27 du cholestane
  • Précurseur de nombreux stéroïdes et hormones sexuelles chez les animaux, notamment le cortisol, l’aldostérone, la testostérone, la progestérone et l’œstrogène
  • Il joue un rôle dans la neurotransmission et est crucial pour les systèmes organiques, tels que les systèmes immunitaire, reproductif et endocrinien

Applications

  • Convient aux applications in vitro et in vivo
  • Stabilisés sous forme de poudre pour une utilisation en laboratoire uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 57-88-5
Formule moléculaire C27H46O
Clé InChI HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Synonyme provitamin d, cholestrin, cholest-5-en-3beta-ol, cordulan, cholesteryl alcohol, dusoran, cholesterin, dusoline, cholesterine, cholesterol
CID PubChem 5997
ChEBI CHEBI:16113

Spécification

Nom chimique ou matériau Cholesterol
Note relative au nom Stabilized
Densité 1.06 g/mL
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Fieser 01,141
Merck Index 15, 2208
Conditions de rotation spécifiques -36.00 (20.00°C=2,dioxane)
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nom IUPAC (1R,3aS,3bS,7S,9aR,9bS,11aR)-9a,11a-diméthyl-1-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrène-7-ol
Poids moléculaire (g/mol) 386.66
Poids de la formule 386.65
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis