Learn More
Chlorodiméthyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, 96 %, Thermo Scientific™
49.43€ - 461.00€
Identifiants chimiques
CAS 1481-41-0
Formule moléculaire C5H10ClF3Si
Poids moléculaire (g/mol) 190.665
Numéro MDL MFCD00053211
Clé InChI KBAZUXSLKGQRJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoropropyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, 3,3,3-trifluoropropyl dimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl chlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, acmc-1c1aj, chloro dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropylchlorodimethylsilane
CID PubChem 73866
Nom IUPAC chloro-diméthyl-(3,3,3-trifluoropropyl)silane
SMILES C[Si](C)(CCC(F)(F)F)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11369305
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16666.06
5 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11379305
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16666.14
25 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11389305
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16666.22
100 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1481-41-0
190.665
KBAZUXSLKGQRJF-UHFFFAOYSA-N
73866
C[Si](C)(CCC(F)(F)F)Cl
C5H10ClF3Si
MFCD00053211
trifluoropropyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, 3,3,3-trifluoropropyl dimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl chlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, acmc-1c1aj, chloro dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropylchlorodimethylsilane
chloro-diméthyl-(3,3,3-trifluoropropyl)silane
Spécification
118°C to 120°C
1481-41-0
MFCD00053211
1741726
trifluoropropyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, 3,3,3-trifluoropropyl dimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl chlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, acmc-1c1aj, chloro dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropylchlorodimethylsilane
C[Si](C)(CCC(F)(F)F)Cl
190.665
190.67
Chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane
C5H10ClF3Si
UN2985
20°C (68°F)
KBAZUXSLKGQRJF-UHFFFAOYSA-N
chloro-diméthyl-(3,3,3-trifluoropropyl)silane
73866
96%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H225-H314-H318
Highly flammable liquid and vapor.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CHLOROSILANES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA