Learn More
Fisherbrand™ Lingettes en étamine
Utilisez ces lingettes pour essuyer les cuvettes, les microscopes, la verrerie, les seringues, les pipettes et les électrodes de pH. Les lingettes en étamine Fisherbrand™ absorbent 6 fois leur poids de solvants et de solutions aqueuses.
Marque:  Fisherbrand™ 2050
Code produit. 15378764
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Conforme à toutes les spécifications de propreté de l’USP (Pharmacopée américaine) et de la norme fédérale CCC-G-101c
  • Certifié en 100 % coton pur de qualité et de pureté réactif
  • Peuvent être utilisées comme matériau de filtration en raison de leur inertie au solvant dur
Spécification
Spécification
Lingettes
Étamine
60/boîte